Learn More
iNOS Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | iNOS |
---|---|
Concentration | 533 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16831765
|
Proteintech
22226-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16821765
|
Proteintech
22226-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
The iNOS antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human iNOS. This antibody recognizes human, mouse antigen. The iNOS antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
iNOS | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Human, Mouse | |
IgG |
533 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
4843 | |
Primary |