Learn More
WTW™ inoLab™ 7310 pH-mètre de paillasse avec électrode de précision
Un pH-mètre précis avec fonction de documentation à utiliser dans le contrôle qualité, l’industrie pharmaceutique et partout où la documentation prise en charge par GLP est requise.
Marque: WTW™ 1AA314
1136.38 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21937" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résultats de mesure reproductibles par reconnaissance automatique des valeurs stables
- Surveillance de la fonction de la plage de mesure optimale via CMC
- Fonctionnement sûr et pratique grâce à des menus textuels sur un écran graphique lumineux et rétro-éclairé
- Toutes les valeurs mesurées sont transmises avec la date, l’heure, le numéro d’identification et le numéro de série du capteur
- Fourni avec une électrode de pH combinée de précision
Spécification
Électrode indicatrice de pH combinée.Instrument de mesure avec alimentation universelle, support et manuel d’utilisation.Électrode indicatrice de pH combinée SenTix™ 81, tampon 4, 7 et 10,01, KCl 3 mol/L, câble logiciel et USB, tampons techniques WTW, tampons DIN/NIST plus 20 jeux de tampons supplémentaires | |
±0,3, ±1 | |
Jusqu’à 10 enregistrements de la mémoire d’étalonnage, 500 ensembles de données manuels / 5000 mémoires automatiques | |
-2 à 20 | |
±1 200, ±0,3 | |
1 à 3 | |
CE, cETLUS | |
0,8 kg | |
Quatre piles AA 1,5 V ou quatre piles NiMH 1,2 V | |
Automatique / manuel | |
DIN ou BNC / 4 mm de fiche banane | |
Jusqu’à 1 000 h sans rétro-éclairage, 150 h avec rétro-éclairage |
±0,1K | |
±0,005, ±0,01 | |
Pour les mesures / la documentation selon la norme GLP / AQA, fonctionnement CA et à piles | |
-2 à 20 ±0,01, -2 à 19,999 ±0,005 | |
±(1200 ±1)mV | |
LCD, graphique avec rétroéclairage | |
240 x 190 x 80 mm | |
3 ans | |
Moyenne annuelle :< 75 %, 30 jours/an :95 %, Autres jours :85% | |
-5°C à +105°C | |
inoLab™ pH-mètre des eaux usées 7310 lot de 4 |