Learn More
WTW™ Conductimètre inoLab™ Cond 7310 précis et pratique
Un conductimètre de laboratoire précis et à haute performance avec BPL (bonnes pratiques de laboratoire) et AQA (assurance qualité analytique) prenant en charge les fonctions de documentation des résultats de mesure.
Marque: WTW™ 1CA301
1832.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Documentation de toutes les données via une interface USB ou une imprimante intégrée en option : rapide et sans erreur
- Convient aux mesures selon la pharmacopée
- Pour la documentation, le numéro de série du capteur utilisé peut être saisi
- Résultats de mesure reproductibles par la fonction AutoRead active et automatique avec reconnaissance automatique des valeurs stables
- Le symbole du capteur indique l’état de l’électrode
- Affichage graphique avec menus en texte brut pour une utilisation pratique et sûre
- Inclut l’importateur MultiLab™ pour importer les données via Excel™
- Pour une utilisation en CA et sur piles
Spécification
Instrument de mesure avec alimentation universelle, support et manuel d’utilisation, comprenant une cellule de conductivité en graphite à 4 électrodes TetraCon™ 325, un étalon de conductivité de 0,01 mol/l de KCI, le logiciel et le câble USB | |
9 V, 1,1 A | |
1 | |
nLF, linéaire de 0,000 à 10,000%, peut être désactivé | |
0 to 1999 mg/L | |
cETLus, CE | |
inoLab™ Cond 7310 | |
-5°C à +105°C | |
100/240V |
±0,5 % de la valeur | |
Fixe 0,01 cm–1, étalonnage 0,450 à 0,500 cm–1, 0,800 à 0,880 cm–1, réglable 0,09 à 0,110 cm–1, 0,250 à 25 cm–1 | |
0 μS/cm à 1000 mS/cm | |
0 à 70 ppt | |
100 à 240 V, 50 à 60 Hz, 270 mA | |
0,8 kg | |
4 x piles alcaline-manganèse de 1,5 V, type AA, 4 x piles rechargeables NiMH de 1,2 V, type AA, 100 à 240 V, 50/60 Hz, entrée 270 mA, sortie 9 V. | |
Conductimètre précis et pratique | |
50/60 Hz |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
WTW™ Conductimètre inoLab™ Cond 7310 précis et pratique > Includes: Meter with universal power supply, stand and operation manual, including 4-electrode graphite conductivity cell TetraCon 325, 0.01mol/L KCl conductivity standard, software and USB cable
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu