Learn More
Kartell™ Anses et aiguilles d’inoculation
Fabriquées avec du polystyrène résistant aux chocs pour une bonne stabilité dimensionnelle. Les anses et aiguilles d’inoculation Kartell™ fournissent un outil stérile deux-en-un à usage unique pour l’inoculation.
Marque:  Kartell™ 0265000
Code produit. 10789651
  • 605.00€ / 8000 pièces
Expédition estimée: 04-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Stérilisées aux rayons gamma et conditionnées en sachets en PE
  • Extrémité à anse pour récupérer un inoculum d’une culture, transférer l’inoculum pour le repiquage ou transférer des organismes microscopiques
  • Extrémité à aiguille pour le prélèvement de colonies isolées individuelles  ou l’inoculation dans des pentes de gélose ou des tubes de milieux de culture solide
  • CE–IVD