Learn More
Eppendorf™ Congélateurs de laboratoire Innova VIP C585 ULT
Utilisez ce congélateur pour le stockage et la conservation de tous types de matériaux biologiques. Les congélateurs de laboratoire New Brunswick Scientific™ Innova VIP C585 ULT associent une mousse d’isolation traditionnelle aux panneaux d’isolation sous vide pour offrir une technologie ULT fiable et durable pour stocker vos échantillons, en toute sécurité.
Marque: Eppendorf™ U9400-0001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Capacité : 585 l
- Espace au sol nécessaire : 169 x 78,5cm
- Ne consomme que 13,6 kWh/jour (congélateur réglé sur -80°C) (230 V)
- Le délai entre la température ambiante et -85°C est de 4,5 heures
- Contient jusqu’à 41 600 échantillons
- Couvercles intérieurs de 30 mm d’épaisseur, faits à partir d’isolation moulée, contribuent au maintien d’une température stable
- Les joints spéciaux basses températures pour portes extérieures permettent aux autres joints de rester flexibles à –86°C et d’empêcher l’accumulation de glace
- Protection par mot de passe des points de consigne d’alarme et de température pour éviter toute modification non autorisée des paramètres
- Chaque congélateur s’installe en toute simplicité, en glissant sans effort, à travers une porte de taille standard
- Compatible avec le système d’injection CO2/LN2 pour assurer le niveau de sécurité le plus élevé des échantillons
Spécification
500 L | |
785 mm |