Learn More
Cole-Parmer™ Rapport de réétalonnage InnoCaltrade; pour les poids de calibrage de 101 g à 1 kg
Le rapport répertorie les conditions environnementales présentes au moment de l’étalonnage
Marque: Cole-Parmer™ 17108-04
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliGarantir la traçabilité NIST/liliLes étalonnages de poids sont effectués par un sous-traitant certifié ISO 17025/liliInnoCal, notre laboratoire interne certifié ISO 17025 gère ce service sous-traité pour nos clients, en veillant à ce que les exigences de qualité les plus strictes soient respectées/liliLes rapports d’étalonnage sont transmis directement au client après que l’inspection d’entrée ait été effectuée par l’équipe de métrologie d’InnoCal/liliToutes les mesures rapportées sont traçables aux unités SI/li/ulSpécification
Garantir la traçabilité NIST | |
Rapport de réétalonnage |