Learn More
Cole-Parmer™ Étalonnage InnoCaltrade; à traçabilité NIST
Le rapport répertorie les conditions environnementales présentes au moment de l’étalonnage
Marque:  Cole-Parmer™ 17108-06
Code produit. 11704989
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
ulliGarantir la traçabilité NIST/liliPour les poids de 1 mg à 100 g ; ASTM 0 -3 ; Oiml E2, F1, F2/liliLes étalonnages de poids sont effectués par un sous-traitant certifié ISO 17025/liliInnoCal, notre laboratoire interne certifié ISO 17025 gère ce service sous-traité pour nos clients, en veillant à ce que les exigences de qualité les plus strictes soient respectées/liliLes rapports d’étalonnage sont transmis directement au client après que l’inspection d’entrée ait été effectuée par l’équipe de métrologie d’InnoCal/liliToutes les mesures rapportées sont traçables aux unités SI/li/ul
Spécification
Spécification
Poids / masse de 1 mg à 100 g
Étalonnage à traçabilité NIST