Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes combinées pH et pH / ATC de la série Solids InLab™
Convient parfaitement aux microtubes à centrifuger de 1,5 ml. Les électrodes combinées pH et pH / ATC de la série Solids InLab Mettler Toledo sont utilisées pour les mesures de perforation.
420.00€ - 580.00€
Spécification
Jonction | Ouverte |
---|---|
Matériau | Verre |
Plage de pH | 1 à 11 |
Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 80°C |
Référence interne | ARGENTHAL |
Code produit | Marque | Modèle | Type | Types de connecteurs | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Type | Types de connecteurs | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10766733
|
METTLER TOLEDO™
51343153 |
InLab™ Solids | Électrode combinée | S7 | S7 à BNC (30281915) |
420.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11374213
|
METTLER TOLEDO™
51344155 |
Inlab™ Solids Pro-ISM | Électrode combinée, sonde de température intégrée, technologie ISM (Intelligent Sensor Management) | Multibroche | Multibroche vers BNC/RCA (30281896) |
580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11997771
|
METTLER TOLEDO™
51343156 |
InLab™ Solids Go-ISM | Électrode combinée, sonde de température intégrée, technologie ISM (Intelligent Sensor Management) | BNC IP67 | Câble fixe au capteur |
570.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Corps en verre
- 1 à 11°pH
- 0° à 80°C
- 25 mm de long / dia. 6 mm
- Référence ouverte
- Tête de vis S7 / MultiPin
Spécification
Ouverte | |
1 à 11 | |
ARGENTHAL |
Verre | |
0°C à 80°C | |
Verre LoT |