Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes combinées pH et pH / ATC Reach Series
La série InLab Reach permet de mesurer les échantillons les plus difficiles à atteindre. Les électrodes combinées pH et pH / ATC de la série Reach Mettler Toledo avec des tiges longues et robustes permettent de mesurer le pH dans des récipients très profonds ou étroits.
277.00€ - 458.21€
Spécification
Jonction | céramique |
---|---|
Matériau | Verre |
Plage de pH | 0 à 14 |
À utiliser avec (application) | Mesure précise dans un large éventail de types d’échantillons |
Membrane | Verre HA |
Code produit | Marque | Modèle | Type | Types de connecteurs | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Type | Types de connecteurs | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10523375
|
METTLER TOLEDO™
51343062 |
InLab™ Reach Pt1000-425 | Électrode combinée ; Sonde de température intégrée (Pt-1000) | Multibroche | Multibroche vers BNC (30281896) |
423.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10049392
|
METTLER TOLEDO™
51343061 |
InLab™ Reach Pro-425 | Électrode combinée ; Sonde de température intégrée (NTC 30 kΩ) | Multibroche | Multibroche vers BNC (30281896) |
411.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15529601
|
METTLER TOLEDO™
30244733 |
InLab™ Reach 225 | Électrode combinée | S7 | S7 à BNC (30281915) |
277.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15569601
|
METTLER TOLEDO™
30248120 |
InLab™ Reach 425 | Électrode combinée | S7 | S7 à BNC (30281915) |
365.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15579601
|
METTLER TOLEDO™
30248826 |
InLab™ Reach Pro-225 | Électrode combinée ; Sonde de température intégrée (NTC 30 kΩ) | Multibroche | Multibroche vers BNC (30281896) |
458.21€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15599601
|
METTLER TOLEDO™
30248828 |
InLab™ Reach Pt1000-225 | Électrode combinée ; Sonde de température intégrée (Pt-1000) | Multibroche | Multibroche vers BNC (30281896) |
377.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Type : combinaison de pH
- Type de jonction : céramique
- Électrolyte de référence : 3 mol/l de KCl
- Matériau de la tige : verre
- Gamme de pH : 0 à 14
- Plage de températures : 0° à 100°C
- Type de verre de membrane : Verre fortement alcalin avec erreur alcaline faible des pH et des températures élevés
- Résistance de la membrane : < 600 mégohm
- Connecteur : MultiPin™
- Longueur de l’axe : 42,5cm
- Diamètre de la tige : 12 mm
- Stockage : Solution de stockage InLab™
Spécification
céramique | |
0 à 14 | |
Verre HA |
Verre | |
Mesure précise dans un large éventail de types d’échantillons | |
0 à 100°C |