Learn More
METTLER TOLEDO™ Électrodes combinées pH et pH / ATC série Power InLab™
Avec électrolyte polymère. L’électrode combinée pH et pH / ATC de la série Power InLab Mettler Toledo est une électrode haute performance dotée d’un système de référence SteadyForce™ qui garantit la décharge de l’électrolyte.
477.00€ - 810.12€
Spécification
Jonction | céramique |
---|---|
Matériau | Verre |
Plage de pH | 0 à 12 |
Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 130°C |
Type de solution de remplissage | Gel DPA |
Code produit | Marque | Modèle | Type | Types de connecteurs | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Type | Types de connecteurs | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10192003
|
METTLER TOLEDO™
51343110 |
InLab™ Power | Électrode combinée | S7 | S7 à BNC (30281915) |
477.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11304223
|
METTLER TOLEDO™
51344211 |
Inlab™ Power Pro-ISM | Électrode combinée, sonde de température intégrée, technologie ISM (Intelligent Sensor Management) | Multibroche | Multibroche vers BNC/RCA (30281896) |
810.12€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Type : Premium 2 en 1
- Plage de températures : 0° à 130°C
- Électrolyte de référence : Gel DPA
- Type de connecteur : S7
- Sonde de température intégrée NTC 30 kilohm
Spécification
céramique | |
0 à 12 | |
Gel DPA | |
Verre A41 | |
32° à 266°F | |
12 mm |
Verre | |
0°C à 130°C | |
SteadyForce | |
3 mol/L de KCl | |
0,47 in |