Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Cool pH Electrodes
A glass pH electrode with an integrated temperature sensor rated to -30°C, making it ideal for measuring cold samples.
348.00€ - 470.00€
Spécification
Jonction | Manchon en verre fixe |
---|---|
Matériau | Verre |
Plage de pH | 1 à 11 |
Membrane | Verre LoT |
Gamme de température (métrique) | –30 à +80°C |
Code produit | Marque | Modèle | Type | Types de connecteurs | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Type | Types de connecteurs | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10642244
|
METTLER TOLEDO™
51343174 |
InLab™ Cool | Électrode combinée | S7 | S7 à BNC (30281915) |
348.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15539601
|
METTLER TOLEDO™
30247850 |
InLab™ Cool Pro-ISM | Électrode combinée, sonde de température intégrée, technologie ISM (Intelligent Sensor Management) | Multibroche | Multibroche vers BNC/RCA (30281896) |
470.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- For use with METTLER TOLEDO SevenExcellence and SevenCompact meters as well as other brands. Connection cables may be required.
- Intelligent Sensor Management (ISM) electrodes capture and save calibration data, which is then automatically recognized by the meter once connected.
- Capture electrode calibration and results with LabX software, designed for advanced data management and 21CFR part 11 regulatory compliance.
- Compatible with InMotion Autosampler to automate measurement and cleaning of up to 303 samples.
Featured Applications
- Cold samples: can measure down to -30°C
- TRIS compatible
Accessories & Care
- Immovable glass sleeve junction, refillable with FRISCOLYT-B™ (51343185)
- Store in 3M KCl (51350072) or InLab Storage Solution (30111142)
- Recommended for use with METTLER TOLEDO buffers (Sachets: 51302080, Bottles: 63056116)
Spécification
Manchon en verre fixe | |
1 à 11 | |
–30 à +80°C |
Verre | |
Verre LoT |