Learn More
Mettler Toledo™ Sonde de conductivité InLab™ 742-5 m
Marque: Mettler Toledo™ 51344128
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
0,105 cm-1 | |
Sonde de conductivité | |
Époxy, graphite | |
InLab 742 |
Pour de nombreux types d’échantillons différents | |
120 mm | |
Axe en plastique robuste |