Learn More
B Braun™ Seringue jetable en deux parties avec embout Luer centré unique Injekt™
En polypropylène / polyéthylène. La seringue jetable à deux parties Luer-Lock centrique B Braun™ Injekt™ Solo dispose de graduations à contraste élevé pour une lisibilité idéale.
42.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7886-1 |
---|---|
Matériau | Polyéthylène, Polypropylène |
Couleur | Piston vert |
Description | Graduation noire |
À utiliser avec (application) | Idéale pour les injections simples, les vaccinations et bien plus |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de connexion | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Type de connexion | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12762637
|
B Braun™
460670-1V |
2 ml (utilisable jusqu’à 3 ml) | Luer-Lock centré | Seringue en 2 parties Luer-Lock centrée |
42.00€
100 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- En polypropylène / polyéthylène
- Piston vert
- Corps très transparent
- Graduation noire à contraste élevé, marquage permanent, lisibilité idéale
- Butée arrière sûre du piston
- Aspiration facile jusqu’au volume maximum
- Sans latex / sans PVC
- Sans huile de silicone
- Conditionnement stérile unique (en boîte de 100 pièces)
Spécification
ISO 7886-1 | |
Piston vert | |
Idéale pour les injections simples, les vaccinations et bien plus | |
Seringue en 2 parties Luer-Lock centrée | |
100/boîte | |
Oui |
Polyéthylène, Polypropylène | |
Graduation noire | |
Oui | |
Oui | |
Luer-Lock centré | |
Stérile |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 5 ans