Learn More
Miele Professional™ Buses d’injecteur
Buses d’injecteur de 200 mm de diamètre interne avec supports en plastique, Ø 6, longueur de 200 mm
Marque:  Miele Professional™ 3810380
38.49 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10201622
  • 60.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Convient aux unités d’injecteurs mobiles standard et aux paniers à injection
  • Convient à la mesure des flacons et des tubes à essai, par exemple
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Buses d’injecteur
Acier inox, noir
200 mm
Acier inoxydable, plastique
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire
6 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Miele Professional™ Buses d’injecteur > Type de produit : ID 200