Learn More
Thermo Scientific Chemicals Résine de suppression de l’inhibiteur
24.70€ - 282.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11396099
|
Thermo Scientific Chemicals
042489.14 |
25 g |
24.70€
25g |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11319018
|
Thermo Scientific Chemicals
042489.22 |
100 g |
86.60€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11309018
|
Thermo Scientific Chemicals
042489.36 |
500 g |
282.00€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Inhibitor removal resin is used for the removal of phenolic inhibitors: hydroquinone, hydroquinone monomethyl ether, tert-butylcatechol. It is also take part in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
9003-70-7 |
Spécification
Résine de suppression de l’inhibiteur | |
Inodore | |
9003-70-7 | |
Pour l’élimination des inhibiteurs phénoliques : Hydroquinone, éther monométhylique d’hydroquinone, tert-butylcatéchol | |
CC(C)(C)OC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C=O | |
409.48 |
9003-70-7 | |
C24H27NO5 | |
Cristalline | |
BCIPGSZQUDLGSY-UHFFFAOYNA-N | |
tert-butyl 4-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-5-oxopentanoate |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only