Learn More
Masterflex™ Clapet antiretour inerte en ligne
Conçue pour une utilisation avec une tubulure Cole-Parmer. Les clapets antiretour en ligne offrent un circuit de flux régulier qui minimise le cisaillement et la turbulence.
Marque: Masterflex™ 01355-00
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Clapet d’échappement antiretour inerte en ligne
- L’absence de composant métallique permet un circuit de flux inerte
- Pas de reflux avec une contre-pression de 0 à 100 psi
- Idéal pour les applications à haute pureté et basse pression
- Ne nécessite aucune maintenance
Spécification
Clapet d’échappement antiretour inerte en ligne | |
UNF 1/4 po à 28 | |
100°psi |
EPDM, PEEK | |
UNF 1/4 po à 28 |