Learn More
Buerkle™ Panier industriel
Seau industriel pour le transport, la décantation et le mélange. Vidage en toute sécurité avec bec verseur large. Poignée en métal.
Marque: Buerkle™ 2308-1200
18.41 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ulliLLDPE, blanc/liliAvec échelle de litre, graduation 1000 ml/liliAvec bec verseur/li/ulSpécification
Godet | |
PEBDL | |
3,17 gal. | |
300 mm | |
Métal | |
Poignée |
1 000 ml | |
Non | |
Blanc | |
Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires | |
280 mm | |
1 de chaque |