Learn More
Acétate d’indoxyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10476800
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 608-08-2
Formule moléculaire C10H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 175.19
Numéro MDL MFCD00014561
Clé InChI JBOPQACSHPPKEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-acetoxyindole, indoxyl acetate, 3-indoxyl acetate, indoxyl-o-acetate, 3-indolyl acetate, indole, 3-acetato, indoxylacetate, 1h-indol-3-ol, 3-acetate, 1h-indol-3-ol, acetate ester, acetic acid, 3-indolyl ester
CID PubChem 11841
Nom IUPAC Acétate de 1H-indol-3-yle
SMILES CC(=O)OC1=CNC2=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau Indoxyl acetate
Point de fusion 128.0°C to 131.0°C
Couleur Sans couleur à lilas
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 21, 71
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,chloroform
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux d’écoute
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Indoxyl acetate