Learn More
Indoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10204930
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 496-15-1
Formule moléculaire C8H9N
Poids moléculaire (g/mol) 119.17
Numéro MDL MFCD00005705
Clé InChI LPAGFVYQRIESJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indoline, 2,3-dihydroindole, 1-azaindan, dihydroindole, 1h-indole, 2,3-dihydro, azaindane, benzopyrrolidine, aza-indane, indoline, 19, pubchem7502
CID PubChem 10328
ChEBI CHEBI:43295
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1H-indole
SMILES C1CNC2=CC=CC=C21
Spécification
Nom chimique ou matériau Indoline
Point de fusion -21°C
Couleur Brun à incolore
Densité 1.0630g/mL
Point d’ébullition 220°C to 221°C
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5920 to 1.594
Quantité 100 g
Beilstein 20, 257
Gravité spécifique 1.063
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5g/L (20°C)
Poids de la formule 119.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Indoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.