Learn More
Acide indole-6-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
93.00€ - 292.00€
Identifiants chimiques
CAS | 147621-18-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8BNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 160.97 |
Numéro MDL | MFCD03095176 |
Clé InChI | ZVMHOIWRCCZGPZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | indole-6-boronic acid, 6-indolylboronic acid, 1h-indol-6-yl boronic acid, 6-indoleboronic acid, indole-6-boronicacid, 1h-indol-6-yl-6-boronic acid, 6-borono-1h-indole, 6-indole boronic acid, 6-boronoindole, 1h-indole-6-boronic acid |
CID PubChem | 2763205 |
Nom IUPAC | Acide 1H-indol-6-ylboronique |
SMILES | OB(O)C1=CC=C2C=CNC2=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15480058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53313.MD |
250 mg |
93.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15470058
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53313.03 |
1 g |
292.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
147621-18-9 | |
160.97 | |
ZVMHOIWRCCZGPZ-UHFFFAOYSA-N | |
2763205 | |
OB(O)C1=CC=C2C=CNC2=C1 |
C8H8BNO2 | |
MFCD03095176 | |
indole-6-boronic acid, 6-indolylboronic acid, 1h-indol-6-yl boronic acid, 6-indoleboronic acid, indole-6-boronicacid, 1h-indol-6-yl-6-boronic acid, 6-borono-1h-indole, 6-indole boronic acid, 6-boronoindole, 1h-indole-6-boronic acid | |
Acide 1H-indol-6-ylboronique |
Spécification
Indole-6-boronic acid | |
177°C to 181°C | |
MFCD03095176 | |
indole-6-boronic acid, 6-indolylboronic acid, 1h-indol-6-yl boronic acid, 6-indoleboronic acid, indole-6-boronicacid, 1h-indol-6-yl-6-boronic acid, 6-borono-1h-indole, 6-indole boronic acid, 6-boronoindole, 1h-indole-6-boronic acid | |
OB(O)C1=CC=C2C=CNC2=C1 | |
160.97 | |
160.97 |
147621-18-9 | |
C8H8BNO2 | |
Air Sensitive | |
ZVMHOIWRCCZGPZ-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 1H-indol-6-ylboronique | |
2763205 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : −30° à −10°C
RUO – Research Use Only