Learn More
Acide indole-5-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15453587
Click to view available options
Quantité:
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Indole-5-boronic acid
CAS 144104-59-6
Point de fusion 170°C to 175°C
Formule moléculaire C8H8BNO2
Numéro MDL MFCD01319013
Quantité 1 g
Sensibilité Air sensitive
Synonyme 5-indolylboronic acid, indole-5-boronic acid, 1h-indol-5-yl boronic acid, 1h-indole-5-boronic acid, 5-indolboronic acid, 5-indolyl boronic acid, 5-indole-boronic acid, 1h-indol-5-ylboranediol, 5-indole boric acid, 5-indoleboronic acid
Clé InChI VHADYSUJZAPXOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC=C2NC=CC2=C1
Nom IUPAC Acide 1H-indol-5-ylboronique
Poids moléculaire (g/mol) 160.97
CID PubChem 2734361
Poids de la formule 160.97
Pourcentage de pureté 95%