Learn More
Indole-3-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
35.80€ - 318.00€
Identifiants chimiques
CAS | 487-89-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H7NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 145.16 |
Numéro MDL | MFCD00005622 |
Clé InChI | OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | indole-3-carboxaldehyde, 3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, indole-3-aldehyde, indole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxyaldehyde, 3-indolecarboxaldehyde, beta-indolylaldehyde, 3-indolecarbaldehyde, indol-3-carboxaldehyde |
CID PubChem | 10256 |
ChEBI | CHEBI:28238 |
Nom IUPAC | 1H-indole-3-carbalaldéhyde |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10349343
|
Thermo Scientific Acros
156640050 |
5 g | Flacon en verre |
35.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10553131
|
Thermo Scientific Acros
156640250 |
25 g | Flacon en plastique |
103.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10512941
|
Thermo Scientific Acros
156641000 |
100 g | Flacon en plastique |
318.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
487-89-8 | |
145.16 | |
OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N | |
10256 | |
1H-indole-3-carbalaldéhyde |
C9H7NO | |
MFCD00005622 | |
indole-3-carboxaldehyde, 3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, indole-3-aldehyde, indole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxyaldehyde, 3-indolecarboxaldehyde, beta-indolylaldehyde, 3-indolecarbaldehyde, indol-3-carboxaldehyde | |
CHEBI:28238 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=O |
Spécification
Indole-3-carboxaldehyde | |
487-89-8 | |
240°C | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD00005622 | |
indole-3-carboxaldehyde, 3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, indole-3-aldehyde, indole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxyaldehyde, 3-indolecarboxaldehyde, beta-indolylaldehyde, 3-indolecarbaldehyde, indol-3-carboxaldehyde | |
OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N | |
1H-indole-3-carbalaldéhyde | |
10256 | |
145.16 | |
Poudre cristalline |
97% | |
193°C to 199°C | |
Authentique | |
C9H7NO | |
21, 313 | |
Solubility in water: insoluble | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=O | |
145.16 | |
CHEBI:28238 | |
97% |
Sécurité et traitement
SENSIBLE À L’AIR
missing translation for 'einecsNumber' : 207-665-8
missing translation for 'rtecsNumber' : NL5993600
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only