Learn More
Molecular Probes™ Indo-1, Pentapotassium Salt, cell impermeant
Indo-1 , Sel de pentapotassium, imperméable aux cellules
Marque: Molecular Probes™ I1202
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ce sel d’indo-1 pentapotassium, imperméable aux cellules est un indicateur de Ca2+ ratiométrique, excitable aux UV. Le maximum d’émission d’indo-1 passe de ∼475 nm dans un milieu sans Ca2+ à ∼400 nm lorsque le colorant est saturé de Ca2+. Le colorant est également disponible sous forme d’ester AM perméant aux cellules— dans notre conditionnement spécial (I1223), en quantité de 1 mg (I1203) et en solution de 1 mM (I1226).Spécification
Store in freezer -5°C to -30°C and protect from light. | |
Fluorescence Microscope, Microphotometer, Flow Cytometer | |
Fluorescent Dye-Based |
Fluorescence | |
Calcium Indicator | |
Room Temperature |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.