Learn More
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe M1 avec certificat
À utiliser avec des instruments de pesée de précision moyenne de classe III. Les poids d’étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe M1 sont parfaits pour la vérification ou l’étalonnage des poids de classe M2.
Marque:  Fisherbrand™ FB67878
Code produit. 15575159
  • 54.00€ / 1 unité
Expédition estimée: 07-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Poids d’étalonnage en acier inox de classe M1
  • Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
  • En conformité avec OIML R111
Spécification
Spécification
M1
50 g
Cylindrique
Acier inoxydable
50 g
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe M1 avec certificat > 50 g