Learn More
Fisherbrand™ Poids d’étalonnage cylindriques en acier inox individuels, classe F2 avec certificat
À utiliser avec des instruments de pesée de haute précision de classe II. Les poids d’étalonnage en acier inox Fisherbrand™ de classe F2 sont également destinés à être utilisés lors de transactions commerciales importantes, telles que celles impliquant des métaux précieux et des pierres précieuses.
Marque: Fisherbrand™ FB67892
Description
- Poids d’étalonnage en acier inox de classe F2
- Poids destinés à la vérification ou à l’étalonnage des poids de classe M1 et éventuellement de classe M2
- Livrés avec un certificat d’étalonnage garantissant la traçabilité
- En conformité avec OIML R111
Spécification
F2 | |
1 kg | |
Cylindrique |
Acier inoxydable | |
1 kg |