Learn More
Oxyde d’indium-étain, NanoTek™, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Indium tin oxide is one of the most widely used transparent conducting oxides due to its important properties like electrical conductivity and optical transparency, as well as the easy formation of thin film on deposition. It is also used in touch panels, electrochromic, electroluminescent and LCD displays, plasma displays, field emission displays, heat reflective coatings, energy efficient windows, gas sensors and photovoltaics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- L’oxyde d’indium-étain NanoTek™ est utilisé pour la conductivité des revêtements transparents, tels que les revêtements des tubes d’affichage d’ordinateur ou des films utilisés pour les écrans d’affichage conducteurs tels que sur les écrans tactiles interactifs.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Indium tin oxide NanoTek™ |
Couleur | Jaune à vert |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 100 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Pourcentage de pureté | 99.5% |
Odeur | Odorless |
Densité | 7.16 g/mL |