Learn More
Oxyde d’étain d’indium, 99,99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
81.00€ - 712.00€
Identifiants chimiques
CAS | 50926-11-9 |
---|---|
Formule moléculaire | InOSn |
Poids moléculaire (g/mol) | 249.527 |
Numéro MDL | MFCD00171662 |
Clé InChI | AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | acmc-1au9m, tin ii oxide indigane |
CID PubChem | 57350325 |
Nom IUPAC | indium ; oxo-étain |
SMILES | O=[Sn].[In] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11353438
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036348.06 |
5 g |
81.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11363438
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036348.14 |
25 g |
211.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11343438
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036348.22 |
100 g |
712.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Indium tin oxide is used in nanotechnology to provide a path to a new generation of solar cells, to make transparent conductive coatings for displays such as liquid crystal displays, flat panel displays, plasma displays, touch panels, and electronic ink. Thin films of ITO are also used in organic light-emitting diodes, antistatic coatings and EMI shielding. In organic light-emitting diodes, ITO is used as the anode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
50926-11-9 | |
249.527 | |
AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N | |
57350325 | |
O=[Sn].[In] |
InOSn | |
MFCD00171662 | |
acmc-1au9m, tin ii oxide indigane | |
indium ; oxo-étain |
Spécification
Indium tin oxide | |
Blanc | |
99.99% (Metal basis) | |
MFCD00171662 | |
Insoluble in water. | |
O=[Sn].[In] | |
249.527 | |
Odorless |
50926-11-9 | |
Poudre | |
InOSn | |
acmc-1au9m, tin ii oxide indigane | |
AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N | |
indium ; oxo-étain | |
57350325 | |
White powder |
Sécurité et traitement
P201-P202-P261-P271-P281-P304+P340-P308+P313-P501c
H335-H351
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only