Learn More
Lingot eutectique d’indium étain, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
84.52€ - 368.84€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Indium Tin eutectic ingot |
---|---|
Point de fusion | 117°C |
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | In:Sn; 52:48 wt% |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Numéro MDL | MFCD00144477 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11363417
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018159.09 |
10 g |
84.52€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11460490
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018159.50 |
5x 10 g |
368.84€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Indium Tin eutectic ingot | |
In:Sn; 52:48 wt% | |
MFCD00144477 | |
Ingot |
117°C | |
(Base des métaux) | |
99.99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante