Learn More
Étalon d’indium, 1000 μg/ml dans 2-5 % de HNO3 (qualité Assurance), SPEX CertiPrep™
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
136.00€ - 178.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-74-6, 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | In |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.82 |
Numéro MDL | MFCD00134048 |
Clé InChI | APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 5359967 |
ChEBI | CHEBI:30430 |
Nom IUPAC | indium |
SMILES | [In] |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10496932
|
SPEX Certiprep
PLIN2-2Y |
125 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
136.00€
125mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10090452
|
SPEX Certiprep
PLIN2-2X |
500 mL | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
178.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
In | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
7440-74-6, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
114.82 | |
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:30430 | |
[In] |
In | |
MFCD00134048 | |
5359967 | |
indium |
Spécification
Indium Standard | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels. | |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
MFCD00134048 | |
[In] | |
114.82 | |
CHEBI:30430 | |
Matrice Concentration 1 000 μg/ml 2-5 % HNO3 |
7440-74-6, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. | |
In | |
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N | |
indium | |
5359967 | |
Plasma | |
2% HNO3 |
Sicherheit und Handhabung
Entraine une irritation cutanée et une irritation oculaire grave.Peut irriter les voies respiratoires
missing translation for 'dotInformation' : Dangereux
Recommended Storage : Ambiant
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 1000
Signalwort
- Attention
Gefahrenkategorie
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Sicherheitshinweis
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire