Learn More
Poudre d’indium, maille de -100, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
124.00€ - 1237.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-74-6 |
---|---|
Formule moléculaire | In |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.82 |
Numéro MDL | MFCD00134048 |
Clé InChI | APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic |
CID PubChem | 5359967 |
ChEBI | CHEBI:30430 |
Nom IUPAC | indium |
SMILES | [In] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15482087
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044986.06 |
5 g |
124.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15492087
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044986.14 |
25 g |
529.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15456665
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044986.22 |
100 g |
1237.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-74-6 | |
114.82 | |
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N | |
5359967 | |
indium |
In | |
MFCD00134048 | |
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic | |
CHEBI:30430 | |
[In] |
Spécification
Indium powder | |
7440-74-6 | |
2072°C | |
(Base des métaux) | |
MFCD00134048 | |
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic | |
[In] | |
114.82 | |
CHEBI:30430 | |
99.99% | |
Odorless |
Argent à gris | |
156.6°C | |
7.31 g/mL | |
In | |
UN3089 | |
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N | |
indium | |
5359967 | |
114.82 | |
−100 Mesh | |
Poudre |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H228
Flammable solid.
P210-P240-P241-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H228-H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 4.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-180-0
missing translation for 'rtecsNumber' : NL1050000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only