Learn More
Oxyde d’indium, précurseur polymérique, dans hexane, oxyde ≈ 30 % en poids, Thermo Scientific™
Code produit. 11324727
Click to view available options
Quantité:
5 g
Préparation d’électrodes de conductivité électrique transparentes.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1312-43-2
Formule moléculaire In2O3
Poids moléculaire (g/mol) 277.63
Numéro MDL MFCD00011060
Clé InChI PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diindium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium oxide
Note relative au nom Polymeric precursor in Hexane
Forme physique Des mesures
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Informations sur la solubilité Soluble in hexane and toluene; Insoluble in alcohols
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxide ≈30 wt%