Learn More
Lingot d’indium, polycristalline, Puratronic™, 99,9999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11360789
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
50 g
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau Indium ingot
CAS 7440-74-6
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire In
Numéro MDL MFCD00134048
Quantité 50 g
Synonyme indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
Clé InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [In]
Nom IUPAC indium
Poids moléculaire (g/mol) 114.82
CID PubChem 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Pourcentage de pureté ≥99.9999%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Forme Lingot polycristallin
Vedi altri risultati Mostra meno risultati