Learn More
Lingot d’indium, polycristallines, Puratronic™, 99,9995 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11310789
Click to view available options
Quantité:
50 g
5 x 50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-74-6
Formule moléculaire In
Poids moléculaire (g/mol) 114.82
Numéro MDL MFCD00134048
Clé InChI APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
CID PubChem 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Nom IUPAC indium
SMILES [In]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium ingot
Point de fusion 156.6°C
Point d’ébullition 2072°C
Densité 7.310 g/mL
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 50 g
Poids de la formule 114.818
Pourcentage de pureté 99.9995%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Forme Lingot polycristallin