Learn More
Lingot d’indium, 99,999 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
140.70€ - 434.16€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-74-6 |
---|---|
Formule moléculaire | In |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.82 |
Numéro MDL | MFCD00134048 |
Clé InChI | APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic |
CID PubChem | 5359967 |
ChEBI | CHEBI:30430 |
Nom IUPAC | indium |
SMILES | [In] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11367028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014720.09 |
10 g |
140.70€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11377028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014720.18 |
50 g |
434.16€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-74-6 | |
114.82 | |
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N | |
5359967 | |
indium |
In | |
MFCD00134048 | |
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic | |
CHEBI:30430 | |
[In] |
Spécification
Indium ingot | |
7440-74-6 | |
In | |
indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic | |
[In] | |
114.82 | |
CHEBI:30430 | |
Odorless |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
MFCD00134048 | |
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N | |
indium | |
5359967 | |
99.999% | |
Lingot doux |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-180-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante