Learn More
Sulfure d’indium(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15442367
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12030-24-9
Formule moléculaire In2S3
Poids moléculaire (g/mol) 325.82
Numéro MDL MFCD00011061
Clé InChI SIXIBASSFIFHDK-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC diindium(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[In+3].[In+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium (III) sulfide
Point de fusion 1050°C
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Poids de la formule 325.83
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Like rotten eggs
Sensibilité Moisture sensitive