Learn More
Sulfure d’indium(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
43.40€ - 665.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12030-24-9 |
---|---|
Formule moléculaire | In2S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 325.82 |
Numéro MDL | MFCD00011061 |
Clé InChI | SIXIBASSFIFHDK-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | diindium(3+) trisulfanediide |
SMILES | [S--].[S--].[S--].[In+3].[In+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11356239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044835.04 |
2 g |
43.40€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11366239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044835.09 |
10 g |
172.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11376239
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044835.18 |
50 g |
665.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Indium(III) sulfide acts as mid band gap semiconductor. It is an important material for optoelectronic and photovoltaic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12030-24-9 | |
325.82 | |
SIXIBASSFIFHDK-UHFFFAOYSA-N | |
[S--].[S--].[S--].[In+3].[In+3] |
In2S3 | |
MFCD00011061 | |
diindium(3+) trisulfanediide |
Spécification
Indium (III) sulfide | |
12030-24-9 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00011061 | |
SIXIBASSFIFHDK-UHFFFAOYSA-N | |
diindium(3+) trisulfanediide | |
325.83 | |
Like rotten eggs |
1050°C | |
Poudre | |
In2S3 | |
Insoluble in water. | |
[S--].[S--].[S--].[In+3].[In+3] | |
325.82 | |
99.98% | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H332-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 234-742-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only