Learn More
Phosphure d’indium(III), grumeau polycristallin, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11492907
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
InP is used in high-power and high-frequency electronics because of its superior electron velocity. It also has a direct bandgap, making it useful for optoelectronics devices like laser diodes. It is also used as a substrate for epitaxial indium gallium arsenide based opto-electronic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’InP est utilisé dans l’électronique haute puissance et haute fréquence en raison de la vitesse élevée des électrons. Il présente également une bande passante directe, qui est utile pour les dispositifs optoélectroniques comme les diodes laser. Il est également utilisé comme substrat pour les dispositifs optoélectroniques à base d’arséniure d’indium et de gallium épitaxiale.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Incompatible avec l’agent oxydant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22398-80-7
Formule moléculaire InP
Poids moléculaire (g/mol) 145.792
Numéro MDL MFCD00016153
Clé InChI GPXJNWSHGFTCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium phosphide, indium iii phosphide, indium monophosphide, unii-sd36lg60g1, ccris 8799, phosphinidyneindium, dsstox_cid_11444, dsstox_rid_78875
CID PubChem 31170
Nom IUPAC indiganylidylephosphane
SMILES P#[In]
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) phosphide
Point de fusion 1070°C
Forme physique Grumeau polycristallin
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,4953
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 145.79
Pourcentage de pureté 99.99%
Densité 4.81