Learn More
Phosphure d’indium(III), grumeau polycristallin, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
InP is used in high-power and high-frequency electronics because of its superior electron velocity. It also has a direct bandgap, making it useful for optoelectronics devices like laser diodes. It is also used as a substrate for epitaxial indium gallium arsenide based opto-electronic devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’InP est utilisé dans l’électronique haute puissance et haute fréquence en raison de la vitesse élevée des électrons. Il présente également une bande passante directe, qui est utile pour les dispositifs optoélectroniques comme les diodes laser. Il est également utilisé comme substrat pour les dispositifs optoélectroniques à base d’arséniure d’indium et de gallium épitaxiale.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Incompatible avec l’agent oxydant.
L’InP est utilisé dans l’électronique haute puissance et haute fréquence en raison de la vitesse élevée des électrons. Il présente également une bande passante directe, qui est utile pour les dispositifs optoélectroniques comme les diodes laser. Il est également utilisé comme substrat pour les dispositifs optoélectroniques à base d’arséniure d’indium et de gallium épitaxiale.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Incompatible avec l’agent oxydant.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Indium(III) phosphide |
Point de fusion | 1070°C |
Forme physique | Grumeau polycristallin |
Quantité | 5 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Merck Index | 14,4953 |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 145.79 |
Pourcentage de pureté | 99.99% |
Densité | 4.81 |