Learn More
Phosphure d’indium(III), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
187.00€ - 857.00€
Identifiants chimiques
CAS | 22398-80-7 |
---|---|
Formule moléculaire | InP |
Poids moléculaire (g/mol) | 145.792 |
Numéro MDL | MFCD00016153 |
Clé InChI | GPXJNWSHGFTCBW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | indium phosphide, indium iii phosphide, indium monophosphide, unii-sd36lg60g1, ccris 8799, phosphinidyneindium, dsstox_cid_11444, dsstox_rid_78875 |
CID PubChem | 31170 |
Nom IUPAC | indiganylidylephosphane |
SMILES | P#[In] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11323358
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036283.03 |
1 g |
187.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11333358
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036283.06 |
5 g |
857.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The water soluble InP/ZnS core/shell QDs are a safer alternative to CdSe/ZnS QDs for biological applications, by comparing their toxicity in vitro (cell culture) and in vivo.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
22398-80-7 | |
145.792 | |
GPXJNWSHGFTCBW-UHFFFAOYSA-N | |
31170 | |
P#[In] |
InP | |
MFCD00016153 | |
indium phosphide, indium iii phosphide, indium monophosphide, unii-sd36lg60g1, ccris 8799, phosphinidyneindium, dsstox_cid_11444, dsstox_rid_78875 | |
indiganylidylephosphane |
Spécification
Indium(III) phosphide | |
22398-80-7 | |
InP | |
14,4953 | |
Insoluble in water. | |
P#[In] | |
145.792 | |
145.79 | |
4.81 g/mL |
1070°C | |
(Base des métaux) | |
MFCD00016153 | |
indium phosphide, indium iii phosphide, indium monophosphide, unii-sd36lg60g1, ccris 8799, phosphinidyneindium, dsstox_cid_11444, dsstox_rid_78875 | |
GPXJNWSHGFTCBW-UHFFFAOYSA-N | |
indiganylidylephosphane | |
31170 | |
99.999% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351
Susceptible de provoquer le cancer.
P201-P202-P260-P264b-P270-P281-P308+P313-P501c
H350-H361f-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 244-959-5
missing translation for 'rtecsNumber' : NL1800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only