Learn More
Oxyde d’indium(III), 99,9997 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
67.49€ - 220.10€
Identifiants chimiques
CAS | 1312-43-2 |
---|---|
Formule moléculaire | In2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 277.63 |
Numéro MDL | MFCD00011060 |
Clé InChI | PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | diindium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11934161
|
Thermo Scientific Acros
193170050 |
5 g | Flacon en verre |
67.49€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11944161
|
Thermo Scientific Acros
193170250 |
25 g | Flacon en verre |
220.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-tracesIdentifiants chimiques
1312-43-2 | |
277.63 | |
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3] |
In2O3 | |
MFCD00011060 | |
diindium(3+) trioxidandiide |
Spécification
Indium(III) oxide | |
Jaune | |
81.0 to 84.3% (In) (Complexometry) | |
In2O3 | |
15,4992 | |
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N | |
diindium(3+) trioxidandiide | |
277.63 | |
Base de métaux à l’état de traces |
1312-43-2 | |
Poudre | |
In2O3 | |
MFCD00011060 | |
Solubility in water: insoluble | |
[O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3] | |
277.63 | |
99.9997% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-193-9