Learn More
Oxyde d’indium(III), poudre jaune, 99,994 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
Indium(III) oxide is used as a chemical reagent and intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | Indium(III) oxide |
Point de fusion | 850° volat. |
Couleur | Jaune |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 250 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.994% (Metals basis) |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 277.64 |
Odeur | Odorless |
Densité | 7.18 |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur