Learn More
Oxyde d’indium(III), 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
117.59€ - 1507.50€
Identifiants chimiques
CAS | 1312-43-2 |
---|---|
Formule moléculaire | In2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 277.63 |
Numéro MDL | MFCD00011060 |
Clé InChI | PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | diindium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11337387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012544.09 |
10 g |
117.59€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11327387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012544.18 |
50 g |
393.96€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11347387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012544.30 |
250 g |
1507.50€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Indium oxide is widely utilized as a n-type semiconductor, which is used in integrated circuits as a resistive element. It finds applications in batteries and as a part of some stain formulations. It is used as thin film coatings in optical, antistatic and infrared reflectors. It is doped with tin oxide and used as transparent conductive coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1312-43-2 | |
277.63 | |
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N | |
[O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3] |
In2O3 | |
MFCD00011060 | |
diindium(3+) trioxidandiide |
Spécification
Indium(III) oxide | |
1312-43-2 | |
Poudre / granulés | |
In2O3 | |
Insoluble in water and soluble in acids. | |
[O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3] | |
277.63 | |
Odorless | |
7.18 g/cm3 |
850° volat. | |
Jaune | |
99.994% (Metal basis) | |
MFCD00011060 | |
PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N | |
diindium(3+) trioxidandiide | |
277.64 | |
Yellow powder/granules |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-193-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only