Learn More
Indium(III) nitrate hydraté, 29 % d’In min.
Code produit. 11483787
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Indium(III) nitrate hydrate acts as an oxidizing agent. It is used in the manufacture of coordinated polymer films which are used in the preparation of indium(III) oxide nanoparticles. It is used in the synthesis of other indium complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate de nitrate d’indium(III) fait office d’agent oxydant. Il est utilisé dans la fabrication de films polymères coordonnés qui servent à la préparation de nanoparticules d’oxyde d’indium(III). Il est utilisé dans la synthèse d’autres complexes d’indium.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol et l’éthanol.
Remarques
Il est stable à température ambiante. Hygroscopique. Incompatible avec les agents réducteurs puissants et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207398-97-8
Formule moléculaire InN3O9
Poids moléculaire (g/mol) 300.83
Numéro MDL MFCD00149742
Clé InChI LKRFCKCBYVZXTC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium iii nitrate hydrate, indium nitrate hydrate, nitric acid, indium 3+ salt, hydrate 2:9, indium 3+ ion hydrate trinitrate, indium nitrate hydrate 4.5, indiumnitratehexahydrate, indium nitrate, hydrous, in no3 33h2o, indiumnitratehydratewhitextl, in.3no3.h2o
CID PubChem 3084148
Nom IUPAC indium(3+) ; trinitrate ; hydrate
SMILES [In+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) nitrate hydrate
Point de fusion 100°C (in 2H2O)
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage In ≥ 29 %
Numéro UN UN1477
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol and ethanol.
Poids de la formule 300.83 (Anhydrous)
Sensibilité Hygroscopic