Learn More
nitrate d’indium(III) hydraté, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
75.30€ - 299.00€
Identifiants chimiques
CAS 207398-97-8
Formule moléculaire InN3O9
Poids moléculaire (g/mol) 300.83
Numéro MDL MFCD00149742
Clé InChI LKRFCKCBYVZXTC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme indium iii nitrate hydrate, indium nitrate hydrate, nitric acid, indium 3+ salt, hydrate 2:9, indium 3+ ion hydrate trinitrate, indium nitrate hydrate 4.5, indiumnitratehexahydrate, indium nitrate, hydrous, in no3 33h2o, indiumnitratehydratewhitextl, in.3no3.h2o
CID PubChem 3084148
SMILES [In+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11369317
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040185.09
10 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11359317
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
040185.18
50 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Indium(III) nitrate hydrate acts as an oxidizing agent. It is used in the manufacture of coordinated polymer films which are used in the preparation of indium(III) oxide nanoparticles. It is used in the synthesis of other indium complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
207398-97-8
300.83
LKRFCKCBYVZXTC-UHFFFAOYSA-N
3084148
InN3O9
MFCD00149742
indium iii nitrate hydrate, indium nitrate hydrate, nitric acid, indium 3+ salt, hydrate 2:9, indium 3+ ion hydrate trinitrate, indium nitrate hydrate 4.5, indiumnitratehexahydrate, indium nitrate, hydrous, in no3 33h2o, indiumnitratehydratewhitextl, in.3no3.h2o
[In+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Indium(III) nitrate hydrate
207398-97-8
Grumeau / poudre
InN3O9
indium iii nitrate hydrate, indium nitrate hydrate, nitric acid, indium 3+ salt, hydrate 2:9, indium 3+ ion hydrate trinitrate, indium nitrate hydrate 4.5, indiumnitratehexahydrate, indium nitrate, hydrous, in no3 33h2o, indiumnitratehydratewhitextl, in.3no3.h2o
LKRFCKCBYVZXTC-UHFFFAOYSA-N
indium(3+) ; trinitrate ; hydrate
3084148
Hygroscopic
100°C-H2O
Blanc
99.99% (Metal basis)
MFCD00149742
Soluble in water,methanol and ethanol.
[In+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
300.83
300.83 (Anhydrous)
White to off-white lump/powder
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 237-393-5
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante