Learn More
Iodure d’indium(III), cristallin rouge à jaune, 99,994 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
99.60€ - 882.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13510-35-5 |
---|---|
Formule moléculaire | I3In |
Poids moléculaire (g/mol) | 495.531 |
Numéro MDL | MFCD00016151 |
Clé InChI | RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis |
CID PubChem | 83539 |
Nom IUPAC | triiodoindigane |
SMILES | [In](I)(I)I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11371918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011854.04 |
2 g |
99.60€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11391918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011854.09 |
10 g |
340.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11381918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011854.18 |
50 g |
882.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Indium(III) iodide is used in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13510-35-5 | |
495.531 | |
RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K | |
83539 | |
[In](I)(I)I |
I3In | |
MFCD00016151 | |
indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis | |
triiodoindigane |
Spécification
Indium(III) iodide | |
13510-35-5 | |
Cristalline | |
I3In | |
indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis | |
RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K | |
triiodoindigane | |
83539 | |
Hygroscopic |
210°C | |
Rouge au jaune | |
99.994% (Metals basis) | |
MFCD00016151 | |
Soluble in water. | |
[In](I)(I)I | |
495.531 | |
495.53 | |
4.69 |
Sécurité et traitement
P201-P202-P261-P264b-P271-P272-P280-P281-P285-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H315-H317-H319-H334-H335-H360
missing translation for 'einecsNumber' : 236-839-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only