Learn More
Iodure d’indium(III), 99,998 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
49.60€ - 426.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13510-35-5 |
---|---|
Formule moléculaire | InI3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 495.53 |
Numéro MDL | MFCD00016151 |
Clé InChI | RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis |
CID PubChem | 83539 |
Nom IUPAC | triiodoindigane |
SMILES | [In](I)(I)I |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10553421
|
Thermo Scientific Acros
316010010 |
1 g | Flacon en verre |
49.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10202992
|
Thermo Scientific Acros
316010050 |
5 g | Flacon en verre |
158.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10711365
|
Thermo Scientific Acros
316010250 |
25 g | Flacon en verre |
426.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-tracesIdentifiants chimiques
13510-35-5 | |
495.53 | |
RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K | |
83539 | |
[In](I)(I)I |
InI3 | |
MFCD00016151 | |
indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis | |
triiodoindigane |
Spécification
Indium(III) iodide | |
13510-35-5 | |
Poudre ou cristaux | |
InI3 | |
MFCD00016151 | |
Solubility in water: soluble | |
[In](I)(I)I | |
495.53 | |
495.53 | |
Base de métaux à l’état de traces |
210.0°C | |
Marron-jaune à vert-jaune | |
22.7 to 23.5% (In) (Complexometry) | |
InI3 | |
indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis | |
RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K | |
triiodoindigane | |
83539 | |
99.998% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: If breathing is difficult, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear eye protection/face protection.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 236-839-6
RUO – Research Use Only