Learn More
Hydroxyde d’indium(III), 99,8 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311928
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Indium(III) hydroxide, acts as a precursor to indium(III) oxide. It is used in batteries, glasses, ceramics, chemical reagents, semiconductor materials. It is also used used for manufacturing of panel displays and demist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20661-21-6
Numéro MDL MFCD00011056
Spécification
Nom chimique ou matériau Indium(III) hydroxide
Point de fusion 150°C (in -H2O)
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.
Poids de la formule 165.84
Pourcentage de pureté 99.998%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Indium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Indium hydroxide