Learn More
Hydroxyde d’indium(III), 99,8 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
58.70€ - 144.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11329237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040100.09 |
10 g |
58.70€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11319237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040100.18 |
50 g |
144.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Indium(III) hydroxide is used as a precursor to indium(III)oxide. It is also applied in batteries, glasses, ceramics, chemical reagents and semiconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
20661-21-6 | |
MFCD00011056 |
Spécification
Indium(III) hydroxide | |
20661-21-6 | |
(Base des métaux) | |
Insoluble in water. | |
99.8% |
150°C (in -H2O) | |
Poudre | |
MFCD00011056 | |
165.84 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 243-947-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only