Learn More
Fluorure d’indium(III), anhydre, 99,95 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Description
Indium(III) fluoride is used in the preparation of non-oxide glasses. It acts as a catalyst in the reaction of trimethylsilyl cyanide (TMSCN) to aldehydes to get cyanohydrins. It play a vital role as a catalyst in organic synthesis to prepare fluorine containing 2,4,5-trisubstituted imidazoles and polysubstituted pyrroles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | >1200°C |
Nom chimique ou matériau | Indium (III) fluoride |
Point de fusion | ∼1170°C |
Note relative au nom | Anhydrous |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 5 g |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Formule linéaire | InF3 |
Merck Index | 14,4959 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Indium(III) fluoride, anhydrous
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Indium(III) fluoride