Learn More
Chlorure d’indium(III), poudre blanche à blanc cassé, 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
122.61€ - 1301.48€
Identifiants chimiques
CAS | 10025-82-8 |
---|---|
Formule moléculaire | InCl3 |
Numéro MDL | MFCD00011058 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11428490
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044349.06 |
5 g |
122.61€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11418490
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044349.14 |
25 g | N/A | ||||||
11438490
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044349.22 |
100 g |
1301.48€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Indium(III) chloride is used as catalyst for aqueous organic reactions including C-C bond formation, aldol reactions, and reductions and for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10025-82-8 | |
InCl3 | |
MFCD00011058 |
Spécification
800°C | |
586°C | |
Blanc | |
99.999% (Metals basis) | |
MFCD00011058 | |
221.18 | |
3.46 |
Indium(III) chloride | |
10025-82-8 | |
Poudre | |
InCl3 | |
Reacts with water. | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-043-0
missing translation for 'rtecsNumber' : NL1400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Indium(III) chloride, ultra dry
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Indium chloride